2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32966-1G PC32966-250MG
APOSPC32966-1GEA 252 EUR
APOSPC32966-1G APOSPC32966-250MG
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Formule: C₈H₇F₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28665942
CAS nummer: 891831-55-3