1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32975-1G PC32975-250MG
APOSPC32975-1GEA 388 EUR
APOSPC32975-1G APOSPC32975-250MG
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23696666
CAS nummer: 169547-81-3