1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32976-1G PC32976-250MG
APOSPC32976-1GEA 388 EUR
APOSPC32976-1G APOSPC32976-250MG
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one ≥95%
1-(2-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23696665
CAS nummer: 1190281-65-2