1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32977-1G PC32977-250MG
APOSPC32977-1GEA 84.7 EUR
APOSPC32977-1G APOSPC32977-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23696668
CAS nummer: 162748-23-4