1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32980-1G PC32980-250MG
APOSPC32980-1GEA 84.7 EUR
APOSPC32980-1G APOSPC32980-250MG
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23696674
CAS nummer: 848759-04-6