1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32981-1G PC32981-250MG
APOSPC32981-1GEA 103 EUR
APOSPC32981-1G APOSPC32981-250MG
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23696675
CAS nummer: 1554285-69-6