1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32982-100MG PC32982-1G PC32982-250MG
APOSPC32982-100MGEA 22 EUR
APOSPC32982-100MG APOSPC32982-1G APOSPC32982-250MG
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
1-[4-(Difluoromethoxy)phenyl]-imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₀F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24189778
CAS nummer: 1550059-18-1