6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3313-100MG PC3313-250MG
APOSPC3313-100MGEA 162 EUR
APOSPC3313-100MG APOSPC3313-250MG
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Formule: C₁₂H₅ClF₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801347
CAS nummer: 1031928-92-3