3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(4-Fluorophenyl)pyridazin-3-amine, 1-(6-Aminopyridazin-3-yl)-4-fluorobenzene
PC3314-100MG PC3314-250MG
APOSPC3314-100MGEA 212 EUR
APOSPC3314-100MG APOSPC3314-250MG
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Formule: C₁₀H₈FN₃
Smeltpunt: 170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801351
CAS nummer: 105538-07-6