2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3315-100MG PC3315-250MG
APOSPC3315-100MGEA 212 EUR
APOSPC3315-100MG APOSPC3315-250MG
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Formule: C₁₂H₈ClF₃N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367011
CAS nummer: 856250-49-2