3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3316-100MG PC3316-250MG
APOSPC3316-100MGEA 241 EUR
APOSPC3316-100MG APOSPC3316-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyloxy]pyridazine
Formule: C₅H₃F₃N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461637
CAS nummer: 1031928-95-6