2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC33176-1G PC33176-250MG PC33176-5G
APOSPC33176-1GEA 146 EUR
APOSPC33176-1G APOSPC33176-250MG APOSPC33176-5G
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂F₅IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066740
CAS nummer: 2366994-09-2