1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluorotetradec-1-ene, (Perfluorododec-1-yl)ethylene
PC3337-1G PC3337-5G
APOSPC3337-1GEA 95.5 EUR
APOSPC3337-1G APOSPC3337-5G
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene
Formule: C₁₄H₃F₂₅
MW: 646.134 g/mol
Kookpunt: 118…120 °C (20 mm Hg)
Smeltpunt: 61…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038351
CAS nummer: 67103-05-3