4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 4-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3363-1G PC3363-250MG
APOSPC3363-1GEA 337 EUR
APOSPC3363-1G APOSPC3363-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₄FN₃O₄
MW: 353.389 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09952120
CAS nummer: 952285-82-4