4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 4-[(4-amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3364-100MG PC3364-500MG
APOSPC3364-100MGEA 103 EUR
APOSPC3364-100MG APOSPC3364-500MG
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₆FN₃O₂
MW: 323.406 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09952121
CAS nummer: 952285-83-5