4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 4-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3367-1G PC3367-250MG
APOSPC3367-1GEA 199 EUR
APOSPC3367-1G APOSPC3367-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₆H₂₂FN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09952122
CAS nummer: 952285-81-3