Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-[2-(Methoxycarbonyl)phenyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC3415-1G PC3415-5G
APOSPC3415-1GEA 177 EUR
APOSPC3415-1G APOSPC3415-5G
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879929
CAS nummer: 898289-62-8