2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3421-1G PC3421-250MG PC3421-500MG PC3421-5G
APOSPC3421-1GEA 104 EUR
APOSPC3421-1G APOSPC3421-250MG APOSPC3421-500MG APOSPC3421-5G
2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
2-(Difluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236234
CAS nummer: 53104-96-4