1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3461-1G PC3461-250MG
APOSPC3461-1GEA 678 EUR
APOSPC3461-1G APOSPC3461-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₈F₃N·ClH
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035860
CAS nummer: 266359-12-0