4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-1H-indol-5-ol
PC3466-1G PC3466-250MG
APOSPC3466-1GEA 607 EUR
APOSPC3466-1G APOSPC3466-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
4-Fluoro-5-hydroxy-1H-indole
Formule: C₈H₆FNO
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368139
CAS nummer: 288386-04-9