2-Fluorobenzal bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3471-1G PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA 203 EUR
APOSPC3471-1G APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Formule: C₇H₅Br₂F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045061
CAS nummer: 220141-76-4
UN: 1760
ADR: 8,III