2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC3475-1G PC3475-250MG
APOSPC3475-1GEA 281 EUR
APOSPC3475-1G APOSPC3475-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236262
CAS nummer: 213203-85-1
UN: 3265
ADR: 8,III