2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3477-1G PC3477-250MG
APOSPC3477-1GEA 220 EUR
APOSPC3477-1G APOSPC3477-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236260
CAS nummer: 238403-50-4