4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 134 EUR
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236236
CAS nummer: 87789-47-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III