Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3539-1G PC3539-5G
APOSPC3539-1GEA 182 EUR
APOSPC3539-1G APOSPC3539-5G
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine
Formule: C₆H₉F₆N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07784275
CAS nummer: 201057-04-7
UN: 1993
ADR: 3,III