2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3541-10G PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA 448 EUR
APOSPC3541-10G APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄BrCl₂FO
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368755
CAS nummer: 886762-53-4
UN: 1759
ADR: 8,III