4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3547-1G PC3547-250MG PC3547-5G
APOSPC3547-1GEA 431 EUR
APOSPC3547-1G APOSPC3547-250MG APOSPC3547-5G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol 97%
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08741397
CAS nummer: 35175-79-2
UN: 1993
ADR: 3,III