1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 99.3 EUR
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Formule: C₈H₅F₁₃S
Kookpunt: 112…114 °C
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792427
CAS nummer: 34451-26-8