7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Dihydro-7-fluoro-3-(hydroxyimino)-2H-indol-2-one, 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione 3-oxime
PC3583-1G PC3583-25G PC3583-5G
APOSPC3583-1GEA 22 EUR
APOSPC3583-1G APOSPC3583-25G APOSPC3583-5G
7-Fluoroisatin-3-oxime 98%
7-Fluoroisatin-3-oxime
Formule: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180.136 g/mol
Smeltpunt: 207…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02951896
CAS nummer: 143884-84-8