2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-amine, 2-Amino-2H-hexafluoropropane
PC3608-1G PC3608-5G
APOSPC3608-1GEA 158 EUR
APOSPC3608-1G APOSPC3608-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine
Formule: C₃H₃F₆N
MW: 167.053 g/mol
Kookpunt: 57…58 °C
Dichtheid: 1.5442 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460498
CAS nummer: 1619-92-7
UN: 2920
ADR: 8+3 II