HFPO polymer allyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3632-1G PC3632-25G PC3632-5G
APOSPC3632-1GEA 99.3 EUR
APOSPC3632-1G APOSPC3632-25G APOSPC3632-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(1500 - 2000 amu)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753871
CAS nummer: 631897-32-0