Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionate
PC3639-1G PC3639-5G
APOSPC3639-1GEA 180 EUR
APOSPC3639-1G APOSPC3639-5G
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate
Formule: C₆H₉F₃O₃
MW: 186.129 g/mol
Kookpunt: 85 °C (150 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258952
CAS nummer: 107018-39-3