2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3641-1G
PC3641-5G
APOSPC3641-1GEA
241
EUR
APOSPC3641-1G
APOSPC3641-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
Formule:
C₁₀H₁₀ClF Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07774995 CAS nummer: 787585-34-6 |