2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3645-1G PC3645-5G
APOSPC3645-1GEA 241 EUR
APOSPC3645-1G APOSPC3645-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Formule: C₁₀H₁₀BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801086
CAS nummer: 951888-47-4