(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 312 EUR
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Kookpunt: 76 °C (20 mm Hg)
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06761837
CAS nummer: 578027-35-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable