7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 35.1 EUR
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Formule: C₈H₄BrFO
Smeltpunt: 35…36 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09056781
CAS nummer: 253429-31-1