2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3741-1G PC3741-25G PC3741-5G
APOSPC3741-1GEA 58.4 EUR
APOSPC3741-1G APOSPC3741-25G APOSPC3741-5G
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₀F₆O
Kookpunt: 101…102 °C (20 mm Hg)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412228
CAS nummer: 2379-17-1