n-Butyl pentafluoropropionate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3771-25G PC3771-10G PC3771-100G
APOSPC3771-25GEA 410 EUR
APOSPC3771-25G APOSPC3771-10G APOSPC3771-100G
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
n-Butyl pentafluoropropionate
Formule: C₇H₉F₅O₂
Kookpunt: 116…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093312
CAS nummer: 680-28-4