Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC37855-1G PC37855-250MG
APOSPC37855-1GEA 236 EUR
APOSPC37855-1G APOSPC37855-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₇BrF₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200326
CAS nummer: 2379918-57-5