8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC37856-1G PC37856-250MG
APOSPC37856-1GEA 614 EUR
APOSPC37856-1G APOSPC37856-250MG
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18073566
CAS nummer: 1038389-93-3