Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3785J-1G PC3785J-5G
APOSPC3785J-1GEA 121 EUR
APOSPC3785J-1G APOSPC3785J-5G
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Formule: C₅H₃F₉O₃S
Kookpunt: 155…156 °C
Dichtheid: 1,688 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00210080
CAS nummer: 6401-03-2
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II