Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC37862-1G PC37862-250MG
APOSPC37862-1GEA 95 EUR
APOSPC37862-1G APOSPC37862-250MG
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200424
CAS nummer: 2407339-51-7