Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC37865-1G PC37865-250MG
APOSPC37865-1GEA 526 EUR
APOSPC37865-1G APOSPC37865-250MG
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200427
CAS nummer: 2407339-54-0