3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC37867-1G PC37867-250MG PC37867-5G
APOSPC37867-1GEA 86.2 EUR
APOSPC37867-1G APOSPC37867-250MG APOSPC37867-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₃BrClF₃O₃S
MW: 339.514 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026153
CAS nummer: 883146-06-3
UN: 3265
ADR: 8 III