3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC37868-1G PC37868-250MG
APOSPC37868-1GEA 213 EUR
APOSPC37868-1G APOSPC37868-250MG
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026220
CAS nummer: 1131397-79-9
UN: 3261
ADR: 8,III