2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC37869-1G PC37869-250MG PC37869-5G
APOSPC37869-1GEA 1160 EUR
APOSPC37869-1G APOSPC37869-250MG APOSPC37869-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20233369
CAS nummer: 1349718-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III