2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC37871-1G PC37871-250MG PC37871-5G
APOSPC37871-1GEA 579 EUR
APOSPC37871-1G APOSPC37871-250MG APOSPC37871-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32219446
CAS nummer: 2383766-24-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable