2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC38225-1G PC38225-250MG
APOSPC38225-1GEA 658 EUR
APOSPC38225-1G APOSPC38225-250MG
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₃Br₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2416368-70-0
UN: 3261
ADR: 8,III