5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 667 EUR
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₆FNO
Kookpunt: 186 °C
Dichtheid: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037072
CAS nummer: 67191-93-9
EINECS: 266-602-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III