2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3864-1G PC3864-250MG
APOSPC3864-1GEA 205 EUR
APOSPC3864-1G APOSPC3864-250MG
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₈FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407836
CAS nummer: 85979-49-3